Tisk…
Florisil®, BAKER ANALYZED® (síťovina 60–100), activated, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Magnesium silicate, aktivní, Florisil
3372-07EA 8920 CZK
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (síťovina 60–100), activated, J.T.Baker®
Magnesium silicate
Pro chromatografické čištění pesticidových reziduí.
  • Aktivováno při teplotě 675 °C
Vzorec: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
Hustota: 2.51 Kg/L
MDL Number: MFCD00078249
CAS číslo: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1