Tisk…
Systém vozíkový s kbelíky, PP
Dodavatel: CONTEC
2940U2B UBKT0008 2940P2B PB6BS-3 2940U3B
141-1428EA 57860 CZK
141-1428 141-1436 141-1427 141-1435 141-1430
Systém vozíkový s kbelíky, PP
Vozíky
Autoklávovatelný kompaktní systém „all in one“ obsahuje vše potřebné pro snadné a zefektivní čištění a dezinfekci. Vozík je určen pro používání se systémy Contec VertiKlean® MAX™, VertiKlean® MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ a QuickTask™.
  • kompaktní polypropylenové kbelíky s integrovanou okapovou lištou, která těsně spojí kbelíky a tak brání rozlití
  • snadné vyjmutí mopů systémů VertiKlean® MAX™ a VertiKlean® MAX™ Sealed Edge
  • kbelíky s graduací vyrobené z PP jsou k dispozici ve třech barvách pro špinavou, oplachovou a čistou vodu
  • speciální rukojeť s košem nabízí další úložný prostor pro čisté hlavy mopu, láhve s čisticími roztoky, utěrky a další předměty
  • čtyři uzamykatelná kolečka usnadňují mobilitu a činí tak systém ideálním pro malé čisté a další pracovní prostory
  • na vozíku je místo pro uložení dvou rukojetí a rámů; snadný přesun
  • 100% autoklávovatelný, elektrolyticky leštěný rám z ušlechtilé oceli, který je kompatibilní s většinou dezinfekčních a čisticích prostředků
Vozík z nerezové oceli je k dispozici ve více konfiguracích, aby splňoval jedinečné potřeby každého prostředí. K dispozici se dvěma nebo třemi autoklávovatelnými PP kbelíky a volitelnou rukojetí.
Na speciální rukojeť je možné položit dva malé kbelíky (7 L) nebo jeden velký (15 L), případně slouží jako prostor, který může být využit pro další spotřební materiál, jako jsou čisté hlavy mopu, láhve s čisticími roztoky, utěrky a další předměty.
Polypropylenové kbelíky jsou dodávány s nerezovou mřížkou. Ta se umístí na dno kbelíku s čistou a oplachovací vodou nebo na dno kbelíku s čistou vodou, podle toho zda jde o dvou nebo tříkbelíkový systém. Tím je mop oddělen od nečistot které zůstanou na dně kbelíku.