Tisk…
Odparky rotační vakuové, Hei-VAP Core
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
571-01310-00 571-01300-00 572-01610-00 571-01100-00 571-01305-00 571-01500-00 571-01600-00 571-01110-00 571-01315-00 571-01510-00 571-01610-00 572-01100-00 572-01300-00 572-01305-00 572-01500-00 572-01600-00 572-01110-00 572-01310-00 572-01315-00 572-01510-00 571-20300-00 571-21300-00 571-24100-00 571-25100-00 572-31550-00 571-34300-00 572-36300-00
531-1117EA 131290 CZK
531-1117 531-1112 531-1130 531-1111 531-1113 531-1114 531-1115 531-1116 531-1118 531-1119 531-1120 531-1121 531-1122 531-1123 531-1124 531-1125 531-1126 531-1127 531-1128 531-1129 531-1131 531-1132 HEID571-24100-00 HEID571-25100-00 HEID572-31550-00 HEID571-34300-00 HEID572-36300-00
Odparky rotační vakuové, Hei-VAP Core
Odparky Odparky vakuové
Tyto odparky jsou vybaveny osvědčenými inteligentními detaily, jako je Easy-Clip, patentovaná upínací objímka, zarážka zdvihu pro omezení hloubky ponoření a univerzální 5 L topná lázeň.
  • modely HL s manuálním zdvihem a modely ML s motorovým zdvihem
  • jasný 89 mm LCD displej pro sledování aktuálních hodnot a další tlačítko pro zobrazení nastavených hodnot
  • indikátor zbytkového tepla pokud je teplota >50 °C
  • pokud teplota dosáhne hodnoty 5 °C nad nastavenou teplotou, je prostřednictvím samostatného PT1000 přerušen ohřev
  • ergonomicky řešené a pohodlné rukojeti lázně pro bezpečný úchop
  • bez nutnosti údržby a mazání s inovativním těsněním
Při zapnuté funkci zámku je zabráněno nechtěným změnám nastavení. Elektronika v ovládacím panelu je chráněna proti kapající vodě krytem se stupněm ochrany IP 42. Odparky jsou vybaveny dvěma samostatnými ovládacími knoflíky pro nastavení rychlosti otáčení a teploty ohřevu s LED světelným indikátorem, který indikuje aktivní stav. U modelů s motorovým zdvihem můžete pomocí tlačítka pohotovostního režimu zastavit všechny funkce a vytáhnout baňku z topné lázně.
Snadno nastavitelná hloubka ponoru až do 155 mm a úhel náklonu odpařovací baňky od 20 do 80 ° Větrací víčko s vnitřním PTFE bez NZ. Je možné objednat navíc volitelný doplňovací ventil. Volitelný prodlužovací kabel, ovládací panel lze oddělit a používat mimo digestoře.
Informace pro objednávání: k dispozici jsou doplňky a příslušenství; další informace vám poskytne zástupce společnosti Avantor.
Informace o dodávce: Hei-VAP Core Evaporators, All-round Package:
Includes: Hei-VAP Core with hand lift and vertical glassware set G3, Hei-VAC control, vacuum pump Hei-VAC Valve Tec, tubing set
Hei-VAP Core Evaporators, All-round Chill Package:
Includes: Hei-VAP Core with hand lift and vertical glassware set G3, Hei-VAC control, vacuum pump Hei-VAC Valve Tec, tubing set, chiller Hei-CHILL 400 Pro, thermal fluid Hei-CHILL Pro 10 L
Hei-VAP Core Evaporators, University Academic Package:
Includes: Hei-VAP Core with hand lift and diagonal glassware set G1, vacuum pump Hei-VAC Valve Tec, manual vacuum controller, tubing set
Hei-VAP Core Evaporators, University Academic-Chill Package:
Includes: Hei-VAP Core with hand lift and diagonal glassware set G1, vacuum pump Hei-VAC Valve Tec, manual vacuum controller, chiller Hei-CHILL 400 Pro, thermal fluid Hei-CHILL Pro 10 L, tubing set
Hei-VAP Core Evaporators, Basic Package:
Includes: Hei-VAP Core with hand lift and vertical glassware set G3, vacuum pump Hei-VAC Valve Tec, manual vacuum controller, tubing set
Hei-VAP Core Evaporators, Low Boiling Dry Ice Package:
Includes: Hei-VAP Core with motor lift and coated G5 dry ice condenser, vacuum pump Hei-VAC Valve Tec, manual vacuum controller, tubing set
Hei-VAP Core Evaporators, Advanced Evaporation Package:
Includes: Hei-VAP Core with motor lift and vertical glassware set G3, vacuum pump Hei-VAC Vario station, tubing set