Tisk…
Mořský písek, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
86154.295EA 1650 CZK
86154.295 86154.364 86154.460
Mořský písek, GPR RECTAPUR®
Mořský písek
Vzorec: SiO₂
CAS číslo: 14808-60-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%