Tisk…
Destičky pro PCR + těsnicí filmy
Dodavatel: Brand
781230 781231 781232 781233 781234
732-2847EA 7540 CZK
732-2847 732-2846 732-2845 732-2844 732-2843
Destičky pro PCR + těsnicí filmy
Mikrodestičky Destičky pro PCR
Destičky pro PCR BRAND® + těsnicí filmy – The Real Seal !
Praktická sada pro PCR obsahuje 50 kusů 96jamkových destiček pro PCR a 50 těsnicích filmů Sady jsou dodávány s různými destičkami pro PCR, které jsou vhodné pro běžné termocyklery dle typu použité destičky. Filmy se nelepí k rukavicím a je s nimi proto velice snadná manipulace díky tomu, že film je přilnavý až poté, co je na něj vyvinut tlak. Ke každé destičce patří jeden specifický film, proto jsou naprosto těsné, snižují odpařování a dokonale tak chrání Vaše vzorky.
Velice nízké ztráty způsobené odpařováním. Použijte pro své PCR BRAND® destičky přiložený film a uvidíte na vlastní oči!