Tisk…
VWR®, Zkumavky centrifugační, kónické dno, výklopné víčko
Dodavatel: VWR Collection
525-1047EA 5880 CZK
525-1047 525-1048 525-1045 525-1046
VWR®, Zkumavky centrifugační, kónické dno, výklopné víčko
Zkumavky Zkumavky centrifugační
Centrifugační zkumavky jsou ideální pro odstřeďování nebo skladování vzorků v mnoha aplikacích výzkumu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitního polypropylenu
  • Snadno otevíratelné uzávěry umožňují přístup jednou rukou
  • Autoklávovatelné při 121 °C a zmrazitelné na -80 °C
  • Sterilizováno ozařováním elektronovým paprskem, bez DNázy, bez RNázy a nepyrogenní
  • Během procesu zmrazování je lepší použít plastový stojan
  • Při vysokorychlostním odstřeďování je lepší použít vhodné adaptéry rotoru
Na zkumavkách je černá tištěná stupnice a ploška pro popis odolná vůči chloroformu.