Tisk…
stříbro 65 - 75% (Ag basis), colloidal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
85131-10G 85131-50G
SIAL85131-10GEA 5660 CZK
SIAL85131-10G SIAL85131-50G
stříbro 65 - 75% (Ag basis), colloidal, Sigma-Aldrich®
stříbro
Vzorec: Ag
Bod varu: 2212 °C(lit,)
Bod tání: 960 °C (lit.)
Hustota: 10,49 g/cm³ (lit.)
MDL Number: MFCD00003397
CAS číslo: 7440-22-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Ag basis) 65 - 75%
Form Colloidal