β-D-Glucose ≥98%, crystalline solid
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
beta-D-Glucose
16775-10
16775-25
CAYM16775-10EA
1540
CZK
CAYM16775-10
CAYM16775-25
β-D-Glucose ≥98%, crystalline solid
β-D-Glucose
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00063989 CAS číslo: 492-61-5 |
Výsledky specifikačního testu
Purity | ≥98% |