Tisk…
Alfacalcidol ≥95%, crystalline solid
Dodavatel: Cayman Chemical
Nebezpečí
12082-1 12082-5 12082-10
CAYM12082-1EA 1540 CZK
CAYM12082-1 CAYM12082-5 CAYM12082-10
Alfacalcidol ≥95%, crystalline solid
Alfacalcidol
Vzorec: C₂₇H₄₄O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00868328
CAS číslo: 41294-56-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥95%
λmax 213, 265 nm