Tisk…
Manganistan draselný 0.1 mol/l (0.5N) volumetric solution
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
APPC182651.1611EA 2230 CZK
APPC182651.1611
Manganistan draselný 0.1 mol/l (0.5N) volumetric solution
Manganistan draselný
Use for the titration of percarbonates.
Vzorec: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3214
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Traceability NIST