Tisk…
Shipping tubes, with screw cap
Dodavatel: SEMADENI
1663 4453 6115
215-0221EA 11460 CZK
215-0221 SEMA4453 SEMA6115
Shipping tubes, with screw cap
Zkumavky Zkumavky na vzorky
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904