Tisk…
VWR® RV+, Pumpy vakuové rotační, dvoustupňové
Dodavatel: VWR Collection
181-0498EA 37576 CZK
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® RV+, Pumpy vakuové rotační, dvoustupňové
Čerpadla Pumpy vakuové rotační
Tato řada dvoustupňových vakuových pump RV+ je velice spolehlivá a odolná, pumpy mají dlouhou životnost a prodloužený servisní interval.
  • díky rozředění agresivních chemikálií ve velké komoře je sníženo nebezpečí poškození a rozpadu oleje
  • chlazení čerpadla zpomaluje rozpad oleje
  • PTFE potažení na vnitřním plášti a černý oxidový povlak na modulu čerpadla pro zpomalení rychlosti koroze a prodloužení servisního intervalu
  • díky konstrukci čerpadla je možné prodloužit intervaly mezi výměnou oleje a snížit náklady na údržbu
  • funkce „gas ballast“ chrání čerpadlo před kondenzací
  • nízká hladina hluku pro mimořádně tichou práci
  • zpětný ventil v případě výpadku chrání jednotku
Pumpy řady RV+ s kompaktním designem a modulární konstrukcí pro nenáročnou údržbu.
Pumpy RV2.5 + jsou ideální pro lyofilizaci, vakuové pece, Schlenkovy linky, podpůrné turbo molekulární pumpy, odplyňování, tvorba vakua v nádobě/komoře.
Model RV3+ je ideální pro schlenkovské techniky (vakuové rozdělovače), vakuové sušení (lyofilizátor), vakuové sušárny a další aplikace.
Model RV6+ je ideální pro použití s odstředivým koncentrátorem, schlenkovské techniky (vakuové rozdělovače), vakuové sušení (lyofilizátor), vakuové sušárny a další aplikace.
Modely RV8+ je ideální pro vakuové sušení (lyofilizátor), vakuové sušárny a další aplikace.
Pumpy RV18 + jsou ideální pro lyofilizaci, vakuové pece, HVAC/chlazení, lakovací stroje, podpůrné difúzní pumpy a turbo molekulární pumpy, metalurgické/vakuové pece, výrobu lamp, simulace prostoru, odplyňování, tvorba vakua v nádobě/komoře.
Certifikace: UL and full EMC approved.
Informace pro objednávání: Pumpy řady RV + jsou dodávány se síťovým připojovacím kabelem IEC s konektorem CEE, UK, CH; olejem do vakuové pumpy; hubice adaptéru hadice.
Balení řady RV + zahrnuje síťový připojovací kabel IEC se zástrčkou CEE, UK, CH; olej do vakuové pumpy; odlučovač olejové mlhy; kulový ventil; hubici adaptéru; upínací kroužek; středící kroužek; kabel IEC samec-samice.
2letá záruka a sady pro údržbu; další informace získáte od místního obchodního zástupce Avantor.