Tisk…

Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (by GC)

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane

Packaged under nitrogen.

H63857.09 H63857.18
H63857.09EA 1450 CZK
H63857.09 H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (by GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Vzorec: C₈H₂₂O₂Si₂
MW: 206,43 g/mol
Bod varu: 165…171 °C
Hustota: 0,842 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009640
CAS číslo: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (GC) >97.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR