Tisk…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
34531-100ML 34531-500ML
34531-100MLEA 1840 CZK
34531-100ML 34531-500ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Hustota: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036428
CAS číslo: 14634-91-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Change complying