Tisk…
Stand rods
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
2000/2100 2002/2102 2003/2103 2004/2104
USBE2000/2100EA 730 CZK
USBE2000/2100 USBE2002/2102 USBE2003/2103 USBE2004/2104
Stand rods
Tyče ke stojanům
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm