Tisk…
Záznamník teploty, bezdrátový, AeroSensor X ER 20-20-43, pro ultra nízké teploty (−200 až + 200 ° C)
Dodavatel: SenseAnywhere
AiroSensor
SENA0096647494807EA 5980 CZK
620-2702 SENA0096647494807 620-2701
Záznamník teploty, bezdrátový, AeroSensor X ER 20-20-43, pro ultra nízké teploty (−200 až + 200 ° C)
Záznamníky dat (Dataloggery)
Model SenseAnywhere AiroSensor X ER 20-20-43 stejně jako oblíbený model AiroSensor T ER 20-20-31 využívá digitální technologii SenseAnywhere Bus (SAB). Model X ER 20-20-31 má navíc konektor s ochranou třídy IP67. Sběrnice SAB je rozhraní, které umožňuje připojení k napájení a přenos dat do externích senzorů SAB z jednotky SenseAnywhere. Vzhledem k povaze tohoto rozhraní mohou být externí snímače testovány a kalibrovány samostatně, na rozdíl od analogových rozhraní, kde musí být snímač a měřicí přístroj vždy kalibrovány společně. Záznamník je využíván v různých odvětvích: ve farmaceutických aplikacích, při přepravě léčiv, v pohostinství a zdravotnictví, při přepravě chlazených produktů, v laboratořích.
  • přesná sonda PT100
  • akcelerometr se používá k detekci pohybu nebo šoku
  • automatické zaznamenávání časů příjezdu a odjezdu
  • reálný čas: záznamy prováděné 24/7 jsou spolehlivým podkladem pro audity
  • alarmy: při překročení limitů jsou zasílány notifikace prostřednictvím e-mailové pošty nebo textových zpráv
  • bezpečné uložení dat: přístup k údajům kdykoliv a kdekoliv přes cloud
  • bezdrátové připojení SenseAnywhere s automatickým připojením a seamless roamingem
  • 1 000 000 uložených záznamů
  • akcelerometr 3osý, citlivost 0 na 16 g, programovatelný
Frekvence bezdrátového přenosu: pásmo ISM, 868 MHz (oblast 1)
rozsah vzdálenosti mezi záznamníkem a přístupovým bodem: ve venkovním prostředí max. 600 m/2000 ft
kapacita paměti: 18 500 událostí s datovým/časovým razítkem
dlouhodobá přesnost teploty: ≦0,01 °C /rok
Záznamníky společnosti SenseAnywhere provádí inteligentní monitorování ultra nízkých teplot pomocí sondy AiroSensor X ER 20-20-43 a sondy Pt100, která byla speciálně navržena pro použití při:
- extrémně nízkých teplotách pro monitorování kryogenních aplikací až do –200 ° C
- vysokých teplotách až do + 200 ° C
Tento systém (AiroSensor X ER 20-20-43 a sonda Pt100) zaručuje přesné měření teplot v širokém rozsahu (−200... +200 ° C).
Certifikace: EN12830 třída 1, skladování & přeprava, klimatické podmínky typ:D CE, EN300328, EN55022
Upozornení: Neodpojujte konektory při teplotě nižší než -25 °C