Tisk…
Ammonia solution 30 - 33% NH3 basis water, Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
05002-1LEA 1130 CZK
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Ammonia solution 30 - 33% NH3 basis water, Puriss., Fluka™
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Bod varu: 32 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %