Tisk…
Ammonia solution 28,0 - 30,0% (NH₃ basis) in water ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
221228-1LEA 1470 CZK
221228-1L 221228-500ML 221228-6X500ML 221228-100ML 221228-2.5L
Ammonia solution 28,0 - 30,0% (NH₃ basis) in water ACS, Fluka™
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Bod varu: 32 °C (1,013 hPa)
Bod tání: -92 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance complying
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Residue on ignition Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.00002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.00005 %
KMnO₄ reducing matter complying
CO₂ Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.00005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0002 %