Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 8 - 12 mesh, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
208604-1KG 208604-5KG
208604-1KGEA 6150 CZK
208604-1KG 208604-5KG
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 8 - 12 mesh, Fluka™
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Bod tání: 400 °C
Hustota: 2.0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131613
CAS číslo: 70955-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Particle Size 8-12 mesh
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %