Tisk…
Uhlík aktivní, tested according to Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
05117-10KG 05117-1KG
05117-10KGEA 0 CZK
05117-10KG 05117-1KG
Uhlík aktivní, tested according to Ph. Eur., Fluka™
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Autoignition Temperature 842 °F
Identity B complying
Alkali soluble colored substances complying
Sulfated ash Max. 5 %
Loss on drying (120°C) Max. 15 %
Acidity or alkalinity complying
Soluble in acid Max. 3 %
Soluble in ethanol Max. 0.5 %
Copper (Cu) Max. 25.0 ppm
Lead (Pb) Max. 10.0 ppm
Zinc (Zn) Max. 25.0 ppm
Sulfide (S) complying
Absorption capacity complying
Fluorescent substances complying
Total bacterial value Max. 1000 KBE/g
Fungi and yeasts Max. 100 KBE/g