Tisk…
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Nitroso-R salt
73950-100G 73950-25G
73950-100GEA 4140 CZK
73950-100G 73950-25G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric determination of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Vzorec: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
MW: 377,26 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003885
CAS číslo: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay 90.0 - 105.0 %