Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1 M HCl (1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
35328-1LEA 858 CZK
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
Kyselina chlorovodíková 1 M HCl (1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 100 °C (1,013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective