Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38282-1EA
38282-6X1EA
38282-1EAEA
1080
CZK
38282-1EA
38282-6X1EA
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec:
HCl MW: 36.46 g/mol Bod varu: 100 °C (1.013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1.010 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |