Tisk…
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38280-1EA 38280-6X1EA
38280-1EAEA 1090 CZK
38280-1EA 38280-6X1EA
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Hustota: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective