Tisk…
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38272-1EA 38272-6X1EA
38272-1EAEA 1400 CZK
38272-1EA 38272-6X1EA
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) Volumetric, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Concentrate for 1 L standard solution
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective