Tisk…
Bromid zinečnatý, anhydrous ≥98%, Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Zinc (II) bromide
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
02128-25KGEA 66720 CZK
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
Bromid zinečnatý, anhydrous ≥98%, Puriss., Fluka™
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
MW: 225.2
Bod varu: 697 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 394 °C
Hustota: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011294
CAS číslo: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10182
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %