Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M vodný roztok redox indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
46270-250ML
46270-50ML
46270-250MLEA
3510
CZK
46270-250ML
46270-50ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M vodný roztok redox indicator, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Bod varu: 100 °C (solvent) Bod tání: 0 °C Hustota: 1,006 g/cm³ Bod vzplanutí: Does not flash Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS číslo: 14634-91-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance | complying |
Density (D 20/4) | 1.003 - 1.008 |
Suitability as indicator | complying |