Tisk…
Jodid rtuťnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 3260 CZK
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Jodid rtuťnatý ≥99.0% ACS, Fluka™
Jodid rtuťnatý
Vzorec: HgI₂
Bod varu: 354 °C
Bod tání: 259 °C
Hustota: 6,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011044
CAS číslo: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %