Perchloric acid ≥70% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
244252-100ML
244252-1L
244252-2.5L
244252-500ML
244252-100MLEA
999
CZK
244252-100ML
244252-1L
244252-2.5L
244252-500ML
Perchloric acid ≥70% ACS, Fluka™
Perchloric acid
Vzorec:
HClO₄ MW: 100.46 Bod varu: 203 °C Bod tání: –18 °C Hustota: 1.66 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS číslo: 7601-90-3 UN: 1873 ADR: 5.1 I |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (alkalimetric) | 69.0 - 72.0 % |
Residue on ignition | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.001 % |
Phosphate, silicate (as SiO₂) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
APHA | Max. 10 |