Tisk…
Mravenčan sodný ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
247596-500GEA 3390 CZK
247596-500G
Mravenčan sodný ≥99.0% ACS, Fluka™
Mravenčan sodný
Vzorec: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Bod tání: 255 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013101
CAS číslo: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %