Síran hořečnatý, anhydrous ≥99.5%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
M7506-1KG
M7506-500G
M7506-1KGEA
6890
CZK
M7506-1KG
M7506-500G
Síran hořečnatý, anhydrous ≥99.5%, Reagent Grade
Síran hořečnatý
- ≥95% for general laboratory use.
Vzorec:
MgSO₄ MW: 120.37 Bod tání: 1.130 °C (rozkl.) Hustota: 2.7 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS číslo: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated to the dried substance) | Min. 99.5 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 2 % |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |