Oxid hořečnatý light, dried 98,0-100,5 Dried, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,FCC,E530, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Magnesia usta
13138-1KG
13138-500G
13138-20KG
13138-1KGEA
2510
CZK
13138-1KG
13138-500G
13138-20KG
Oxid hořečnatý light, dried 98,0-100,5 Dried, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,FCC,E530, Fluka™
Oxid hořečnatý
Vzorec:
MgO MW: 40.3 Bod varu: 3.600 °C (1.013 hPa) Bod tání: 2.852 °C Hustota: 3.58 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS číslo: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated to ignited substance) | 98.0 - 100.5 % |
Loss on ignition | Max. 5.0 % |
In water soluble matter | Max. 1.0 % |
Insoluble in acetic acid | Max. 0.1 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.1 % |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 1 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.02 % |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.5 % |
Free alkali + Soluble salts | complying |
Appearance of the solution | complying |
Bulk Density | Max. 0.15 g/ml |
Residual solvents | complying |
Filling Volume | ≤0.15 g/mL |