Tisk…
Octan sodný ≥99.0% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
71185-250G 71185-50G
71185-250GEA 8520 CZK
71185-250G 71185-50G
Octan sodný ≥99.0% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 324 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa  4.76 (acetic acid)
Form Solid
Autoignition Temperature 1112 °F