Tisk…
Oxid železitý ≥95%, purified, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 1810 CZK
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Oxid železitý ≥95%, purified, Fluka™
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
Hustota: 5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %