Tisk…
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
31313-25KG 31313-500G
31313-25KGEA 171340 CZK
31313-25KG 31313-500G
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát ≥98.0%, Puriss. p.a., Fluka™
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát
Vzorec: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400.15
Bod varu: Dec. (on heating)
Bod tání: 54.8 °C
Hustota: 1.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149659
CAS číslo: 7789-02-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02246
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm