Tisk…
bromtymolová modř solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
32822-100MLEA 1980 CZK
32822-100ML
bromtymolová modř solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
UN: 1170
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Test of sensitivity complying
Change range (pH 5,8-7,4) complying