Tisk…
Bromkrezolová zeleň Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
32742-5G 32742-25G
32742-5GEA 2310 CZK
32742-5G 32742-25G
Bromkrezolová zeleň Reag. Ph. Eur., Fluka™
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Bod tání: 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005874
CAS číslo: 76-60-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
pH Range 3.8 - 5.4, yellow to blue
Indicator solution complying
Change range complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying