Síran železito-amonný dodekahydrát, slightly violet 99.0-102.0%, crystalline, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
31111-50KG
31111-500G
31111-50KGEA
50300
CZK
31111-50KG
31111-500G
Síran železito-amonný dodekahydrát, slightly violet 99.0-102.0%, crystalline, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Bod tání: 37 °C Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS číslo: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | complying |
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe 2⁺) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.01 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.002 % |
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) | complying |
Form | crystalline |