Tisk…
Síran draselný 99, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
31270-1KG 31270-5KG 31270-6X1KG
31270-1KGEA 2090 CZK
31270-1KG 31270-5KG 31270-6X1KG
Síran draselný 99, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174.26
Bod varu: 1.698 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 1.067 °C
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.5 - 8.0
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total N Max. 5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %