Tisk…
Síran draselný 99-101, meetSpec_Ph.Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
12658-50KG 12658-1KG
12658-50KGEA 43530 CZK
12658-50KG 12658-1KG
Síran draselný 99-101, meetSpec_Ph.Eur., Fluka™
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174.26
Bod varu: 1.698 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 1.067 °C
Hustota: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 20 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying