Tymolová modř indicator S. No.: 879, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32728-5G
32728-25G
32728-5GEA
1440
CZK
32728-5G
32728-25G
Tymolová modř indicator S. No.: 879, Fluka™
Tymolová modř
Vzorec:
C₂₇H₃₀O₅S MW: 466.6 Bod tání: 221 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005869 CAS číslo: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 12,09541 |
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) | complying |
Change range (Ph1,2 - 2,8) | complying |
Change range (PH₈,0 - 9,6) | complying |
Indicator solution | complying |
Extinction maximum at | 589 - 599 nm |
Extinction maximum of | 700 - 900 |