Tisk…
Hydroxid vápenatý ≥96.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
21181-1KG 21181-5KG 21181-25KG
21181-1KGEA 2310 CZK
21181-1KG 21181-5KG HONC21181-25KG
Hydroxid vápenatý ≥96.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Hydroxid vápenatý
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Vzorec: Ca(OH)₂
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 580 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 96.0 - 102.0 %
Carbonate (as CaCO₃) Max. 4 %
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 200 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm