Tisk…
Hydroxid vápenatý ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31219-100G 31219-1KG 31219-500G 31219-6X1KG 31219-25KG
31219-100GEA 1140 CZK
31219-100G 31219-1KG 31219-500G 31219-6X1KG 31219-25KG
Hydroxid vápenatý ≥96%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 580 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 96 %
Assay of CaCO₃ Max. 3 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.03 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Substances not precipitated by NH₄OH (asO₄) Max. 2.5 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %