Tisk…
Hexakyanoželezitan draselný ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
31253-1KGEA 5800 CZK
31253-1KG 31253-250G 31253-500G 31253-6X1KG
Hexakyanoželezitan draselný ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: Dec.
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %