Tisk…
1-methyl-2-pyrolidon 99,7, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
494496-1L 494496-2.5L 494496-200L
494496-1LEA 6650 CZK
494496-1L 494496-2.5L HONC494496-200L
1-methyl-2-pyrolidon 99,7, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13
Bod varu: 204 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1.028 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 9.5 %(V)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003193
CAS číslo: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) Min. 99.7 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Titrable Base Max. 0.001 meq/g
Free alkali (as methylamine) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 325 nm Max. 0.10
Absorbance at 300 nm Max. 0.50
Absorbance at 285 nm Max. 1.00
APHA Max. 20
Vapor Pressure 0.99 mmHg ( 40 °C)
Refractive Index n20/D 1.47 (lit.)