Tisk…
Chlornan sodný 4,00 - 4,99% available chlorine in aqueous solution, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 3280 CZK
239305-500ML 239305-5L
Chlornan sodný 4,00 - 4,99% available chlorine in aqueous solution, Reagent Grade
Chlornan sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod tání: -6
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Merck Index: 13,08702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%