Tisk…
Chlornan sodný ∼10% (RT) in aqueous solution, Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 2110 CZK
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Chlornan sodný ∼10% (RT) in aqueous solution, Purum, Fluka™
Chlornan sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: ClNaO
MW: 74.44
Bod varu: 111 °C
Bod tání: –30…–20 °C
Hustota: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26