Chlornan sodný 6 -14% available chlorine vodný roztok, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
13440-500ML
13440-6X500ML
13440-500MLEA
2020
CZK
13440-500ML
13440-6X500ML
Chlornan sodný 6 -14% available chlorine vodný roztok, Fluka™
Chlornan sodný
Vzorec:
ClNaO Bod varu: 111 °C Bod tání: –30…–20 °C Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 UN: 1791 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay of active chlorine | 6 - 14 % |