Bromovodík 48% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
244260-2.5L
244260-500ML
244260-1L
244260-10L
244260-2.5LEA
10530
CZK
244260-2.5L
244260-500ML
244260-1L
HONC244260-10L
Bromovodík 48% ACS, Fluka™
Bromovodík
Vzorec:
HBr Bod varu: 126 °C (1,013 hPa) Bod tání: -11 °C Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS číslo: 10035-10-6 UN: 1788 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure | 320 psi ( 21.1 °C) |
Assay | 47.0 - 49.0 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
Ignition Residue | ≤0.002% |
Selenium (Se) | Max. 0.01 ppm |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.05 % |
Iodide (I) | Max. 0.003 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Sulfate and sulfite (as SO₄) | Max. 0.003 % |