Tisk…
Hydrogensíran draselný ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potassium bisulphate
31260-50KG 31260-1KG 31260-6X1KG 31260-25KG
31260-50KGEA 76050 CZK
31260-50KG 31260-1KG 31260-6X1KG HONC31260-25KG
Hydrogensíran draselný ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Hydrogensíran draselný
Vzorec: KHSO₄
Bod tání: 200 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011404
CAS číslo: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Aluminium (Al) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.001 %